1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
OR929421-500G
APOSOR929421-500GEA 84.1 EUR
APOSOR929421-500G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol 98%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Formel: C₁₀H₂₁NO
Molecular Weight: 171.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191220
CAS-Nummer: 2403-89-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable