(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929547-1G OR929547-250MG
APOSOR929547-1GEA 522 EUR
APOSOR929547-1G APOSOR929547-250MG
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₃Cl₂NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 170232-69-6