4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-2H-1,4-Benzoxazin-3-one
OR929548-25G
APOSOR929548-25GEA
114
EUR
APOSOR929548-25G
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00601365 CAS-Nummer: 21744-84-3 |