7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Thieno[3,2-d]pyrimidine
OR929592-1G
OR929592-250MG
APOSOR929592-1GEA
452
EUR
APOSOR929592-1G
APOSOR929592-250MG
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₄N₂S Molecular Weight: 136,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110439 CAS-Nummer: 272-68-4 |