4-Phenoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
4-Phenoxybenzylbromid 97%
4-Phenoxybenzylbromid
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Molecular Weight: 263,13 g/mol
Siedepunkt: 123 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038693
CAS-Nummer: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III