1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde
OR929606-1G
OR929606-250MG
APOSOR929606-1GEA
71.2
EUR
APOSOR929606-1G
APOSOR929606-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437634 CAS-Nummer: 394223-03-1 |