4-Phenylpyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-phenylpyridine
OR929662-1G
OR929662-5G
APOSOR929662-1GEA
134
EUR
APOSOR929662-1G
APOSOR929662-5G
4-Phenylpyridin-2-amine 98%
4-Phenylpyridin-2-amine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molecular Weight: 170,2105 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00137848 CAS-Nummer: 60781-83-1 |