3-Chlor-5-methyl-4-hydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929667-10G
OR929667-1G
OR929667-5G
APOSOR929667-10GEA
451
EUR
APOSOR929667-10G
APOSOR929667-1G
APOSOR929667-5G
3-Chlor-5-methyl-4-hydroxybenzonitril 98%
3-Chlor-5-methyl-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₈H₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689583 CAS-Nummer: 173900-45-3 |