4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929762-1G
APOSOR929762-1GEA 95.7 EUR
APOSOR929762-1G
4-Chloro-5-methoxypyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molecular Weight: 144,5600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09966063
CAS-Nummer: 695-85-2