4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929794-1G
APOSOR929794-1GEA
163
EUR
APOSOR929794-1G
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-methyl-6-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16769133 CAS-Nummer: 867131-59-7 |