2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 404 EUR
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 120 °C
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021813
CAS-Nummer: 624-97-5
UN: 1987
ADR: 3,III