2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-4,6-bis(n-octylsulphanylmethyl)phenol, 2-Methyl-4,6-bis((octylthio)methyl)phenol
OR929882-100G OR929882-25G OR929882-5G OR929882-1G
APOSOR929882-100GEA 183 EUR
APOSOR929882-100G APOSOR929882-25G APOSOR929882-5G APOSOR929882-1G
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol
Formel: C₂₅H₄₄OS₂
Molecular Weight: 424,75 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134699
CAS-Nummer: 110553-27-0