Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR929899-5G
APOSOR929899-5GEA 163 EUR
APOSOR929899-5G
Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₆ClNO₂
Molecular Weight: 159,57 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20661619
CAS-Nummer: 226410-00-0