3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 106 EUR
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09733571
CAS-Nummer: 123926-62-5