[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930054-1G OR930054-250MG
APOSOR930054-1GEA 806 EUR
APOSOR930054-1G APOSOR930054-250MG
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06199339
CAS-Nummer: 640291-93-6