5-(3-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9301-1G OR9301-250MG OR9301-5G
APOSOR9301-1GEA 84.1 EUR
APOSOR9301-1G APOSOR9301-250MG APOSOR9301-5G
5-(3-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97%
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08435902
CAS-Nummer: 160377-58-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR