2-tert-Butoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930137-1G OR930137-250MG
APOSOR930137-1GEA 647 EUR
APOSOR930137-1G APOSOR930137-250MG
2-tert-Butoxybenzaldehyd 95%
2-tert-Butoxybenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258844
CAS-Nummer: 35129-22-7