Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR930185-10G
OR930185-1G
OR930185-5G
APOSOR930185-10GEA
116
EUR
APOSOR930185-10G
APOSOR930185-1G
APOSOR930185-5G
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06654233 CAS-Nummer: 13674-16-3 |