4-Acetamido-2-methylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9302-5G
OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA
114
EUR
APOSOR9302-5G
APOSOR9302-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoesäure
4-Acetamido-2-methylbenzoesäure
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,21 g/mol Schmelzpunkt: 237…242 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258874 CAS-Nummer: 103204-69-9 |