2-(Ethoxymethyl)furan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930324-10G OR930324-25G
APOSOR930324-10GEA 133 EUR
APOSOR930324-10G APOSOR930324-25G
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
2-(Ethoxymethyl)furan
Formel: C₇H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258625
CAS-Nummer: 6270-56-0