Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylate, Methyl 4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR930327-100G OR930327-25G OR930327-5G
APOSOR930327-100GEA 469 EUR
APOSOR930327-100G APOSOR930327-25G APOSOR930327-5G
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₅H₅N₃O₄
Molecular Weight: 171,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00505604
CAS-Nummer: 138786-86-4