(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyl)oxidanyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
OR930328-25G
APOSOR930328-25GEA 78.3 EUR
APOSOR930328-25G
(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyl)oxidanyl 95%
(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyl)oxidanyl
Formel: C₉H₁₆NO₂
Molecular Weight: 170,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006187
CAS-Nummer: 2896-70-0