2-Chlor-3'-methoxyacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G
OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA
78.3
EUR
APOSOR930471-1G
APOSOR930471-5G
2-Chlor-3'-methoxyacetanilid 95%
2-Chlor-3'-methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,6342 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018900 CAS-Nummer: 17641-08-6 |