N-Methyl-DL-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Me-DL-Ala-OH, H-N-Me-DL-Ala-OH, N-DL-Me-Ala-OH
OR930477-100G
OR930477-1KG
OR930477-500G
APOSOR930477-100GEA
125
EUR
APOSOR930477-100G
APOSOR930477-1KG
APOSOR930477-500G
N-Methyl-DL-alanine
N-Methyl-DL-alanine
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103,12 g/mol Schmelzpunkt: 317 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063136 CAS-Nummer: 600-21-5 |