1-Phenyl-2-pyrrolidinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
OR930513-100G
APOSOR930513-100GEA 85.7 EUR
APOSOR930513-100G
1-Phenyl-2-pyrrolidinon 98%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003192
CAS-Nummer: 4641-57-0