(±)-1,2-Pentandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930529-25G OR930529-100G OR930529-500G
APOSOR930529-25GEA 21.9 EUR
APOSOR930529-25G APOSOR930529-100G APOSOR930529-500G
(±)-1,2-Pentandiol 98%
(±)-1,2-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 210 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010736
CAS-Nummer: 5343-92-0