N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930552-25G OR930552-100G
APOSOR930552-25GEA 0 EUR
APOSOR930552-25G APOSOR930552-100G
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamid 96%
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamid
Formel: C₈H₁₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059902
CAS-Nummer: 3845-76-9