4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930655-1G OR930655-250MG
APOSOR930655-1GEA 712 EUR
APOSOR930655-1G APOSOR930655-250MG
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran
Formel: C₁₁H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18432773
CAS-Nummer: 3174-81-0