5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
OR930660-5G
APOSOR930660-5GEA
74.1
EUR
APOSOR930660-5G
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051725 CAS-Nummer: 2033-30-9 |