9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 9-Oxo-9H-fluorene-2,7-dicarboxylic acid
OR930734-1G OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA 60.9 EUR
APOSOR930734-1G APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, technische Qualität
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Formel: C₁₅H₈O₅
Molecular Weight: 268.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016355
CAS-Nummer: 792-26-7