3-(Methylthio)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930751-1G OR930751-250MG
APOSOR930751-1GEA 159 EUR
APOSOR930751-1G APOSOR930751-250MG
3-(Methylthio)benzaldehyd 95%
3-(Methylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Molecular Weight: 152,213 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864229
CAS-Nummer: 73771-35-4