4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930858-1G OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA 66.7 EUR
APOSOR930858-1G APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅Cl₂N
Molecular Weight: 184.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12923013
CAS-Nummer: 1182284-45-2