1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylate, 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-(cyanomethylene)azetidine
OR930876-100G
OR930876-10G
OR930876-25G
APOSOR930876-100GEA
306
EUR
APOSOR930876-100G
APOSOR930876-10G
APOSOR930876-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 194.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12761241 CAS-Nummer: 1153949-11-1 |