2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930885-1G OR930885-250MG
APOSOR930885-1GEA 712 EUR
APOSOR930885-1G APOSOR930885-250MG
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247962
CAS-Nummer: 16313-77-2