2-Chlor-3-methoxybenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-m-anissäure
OR930912-5G
APOSOR930912-5GEA
203
EUR
APOSOR930912-5G
2-Chlor-3-methoxybenzoesäure 95%
2-Chlor-3-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784399 CAS-Nummer: 33234-36-5 |