2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: alpha,alpha,4-Trimethylphenethyl Alcohol, 2-Methyl-1-(p-tolyl)propan-2-ol, 1,1-Dimethyl-2-(p-tolyl)ethanol
OR930931-5G
APOSOR930931-5GEA 201 EUR
APOSOR930931-5G
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029997
CAS-Nummer: 20834-59-7