Isochinolin-3-carbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Isoquinolinecarbonitrile
OR930950-5G
APOSOR930950-5GEA 226 EUR
APOSOR930950-5G
Isochinolin-3-carbonitril 95%
Isochinolin-3-carbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075136
CAS-Nummer: 26947-41-1