1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine 4-oxide
OR930984-1G OR930984-250MG
APOSOR930984-1GEA 42.2 EUR
APOSOR930984-1G APOSOR930984-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827548
CAS-Nummer: 1116136-36-7