α,α'-Dichlor-p-xylol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(chlormethyl)benzol, p-Xyloldichlorid, p-Xylylendichlorid
OR9311-100G
OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA
163
EUR
APOSOR9311-100G
APOSOR9311-500G
α,α'-Dichlor-p-xylol 95%
α,α'-Dichlor-p-xylol
Intermediate for organic synthesis
Formel:
C₈H₈Cl₂ Molecular Weight: 175,06 g/mol Siedepunkt: 254 °C Schmelzpunkt: 98…101 °C Dichte: 1,417 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000920 CAS-Nummer: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |