2,3-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931103-10G OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-10GEA 741 EUR
APOSOR931103-10G APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichlorchinolin 98%
2,3-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 613-18-3