Dihydrolinalol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931110-25G
OR931110-100G
APOSOR931110-25GEA
58
EUR
APOSOR931110-25G
APOSOR931110-100G
Dihydrolinalol 95%
Dihydrolinalool
Formel:
C₁₀H₂₀O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059140 CAS-Nummer: 18479-51-1 |