N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931113-25G OR931113-5G
APOSOR931113-25GEA 328 EUR
APOSOR931113-25G APOSOR931113-5G
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formel: C₆H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 179.60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055800
CAS-Nummer: 101072-54-2