2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931145-1G OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA 806 EUR
APOSOR931145-1G APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697062
CAS-Nummer: 148406-13-7