Isobutyl-4-hydroxybenzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
OR931176-100G
OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA
21.9
EUR
APOSOR931176-100G
APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoat 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020167 CAS-Nummer: 4247-02-3 |