Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)acetic acid
OR931189-1G
APOSOR931189-1GEA
209
EUR
APOSOR931189-1G
Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Benzotriazol-1-ylacetic acid
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00553342 CAS-Nummer: 4144-64-3 |