4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931220-1G OR931220-250MG
APOSOR931220-1GEA 435 EUR
APOSOR931220-1G APOSOR931220-250MG
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide
Formel: C₆H₁₂ClNO
Molecular Weight: 149.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973966
CAS-Nummer: 22813-58-7