3-Propoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Hydroxy-2-propoxybenzene
OR931281-5G
APOSOR931281-5GEA 63.8 EUR
APOSOR931281-5G
3-Propoxyphenol 95%
3-Propoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655033
CAS-Nummer: 6280-96-2