2-Butylimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931417-25G
APOSOR931417-25GEA 108 EUR
APOSOR931417-25G
2-Butylimidazol 95%
2-Butylimidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792664
CAS-Nummer: 50790-93-7