2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931463-25G OR931463-5G
APOSOR931463-25GEA 0 EUR
APOSOR931463-25G APOSOR931463-5G
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002904
CAS-Nummer: 699-02-5