Methyl angelate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931539-25G OR931539-5G
APOSOR931539-25GEA 364 EUR
APOSOR931539-25G APOSOR931539-5G
Methyl angelate 95%
Methyl angelate
Formel: C₆H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063645
CAS-Nummer: 5953-76-4